N-Clorosacarina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chlorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, 2-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide
C1674-5G C1674-25G
TCIAC1674-5GEA 140 EUR
TCIAC1674-5G TCIAC1674-25G
N-Clorosacarina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
N-Clorosacarina
Formula: C₇H₄ClNO₃S
MW: 217,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274277
Núm. CAS: 14070-51-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&vid=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C