Cytidine-5'-monophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C1675-5G C1675-1G
TCIAC1675-5GEA 88 EUR
TCIAC1675-5G TCIAC1675-1G
Cytidine-5'-monophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Cytidine-5'-monophosphate
Formula: C₉H₁₄N₃O₈P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006544
Núm. CAS: 63-37-6
EINECS: 200-556-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da9ef97850d86effd034326d49b2202314bbddc9&vid=16aa6809a45d7d58e713ccf89f1475afee00134e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +10.5 deg (C=1, 0.5mol/L Na2HPO4 sol.)
abs-ratio (a/b) 0.40 to 0.50 (E250/E260)