2-Chloro-3-methoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1688-25G C1688-5G
TCIAC1688-25GEA 676 EUR
TCIAC1688-25G TCIAC1688-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formula: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD03093624
Núm. CAS: 2544-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %