4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1701-5G C1701-25G
TCIAC1701-5GEA 17 EUR
TCIAC1701-5G TCIAC1701-25G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formula: C₈H₈O₃
Número MDL: MFCD00005917
Núm. CAS: 2426-02-0
EINECS: 219-374-3
UN: 2698
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C