2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1703-25G C1703-5G
TCIAC1703-25GEA 495 EUR
TCIAC1703-25G TCIAC1703-5G
2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,61 g/mol
Número MDL: MFCD00023940
Núm. CAS: 5467-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %