Cyclopropanecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1707-1G C1707-5G
TCIAC1707-1GEA 35 EUR
TCIAC1707-1G TCIAC1707-5G
Cyclopropanecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Cyclopropanecarboxaldehyde
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012261
Núm. CAS: 1489-69-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 7.0