5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
C1722-1G C1722-5G
TCIAC1722-1GEA 27 EUR
TCIAC1722-1G TCIAC1722-5G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD00047090
Núm. CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %