1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Cyclohexyl Ester, 1-Chloroethyl cyclohexyl carbonate
C1786-25G C1786-250G
TCIAC1786-25GEA 23 EUR
TCIAC1786-25G TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
Formula: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD04038149
Núm. CAS: 99464-83-2
EINECS: 444-950-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %