1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
C1787-25G C1787-250G
TCIAC1787-25GEA 25 EUR
TCIAC1787-25G TCIAC1787-250G
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD04038100
Núm. CAS: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %