4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with TBC + ONP + 2-nitro-p-cresol
C1792-25G C1792-250G
TCIAC1792-25GEA 39 EUR
TCIAC1792-25G TCIAC1792-250G
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (por GC) estabilizado
4-(Chloromethyl)styrene
Formula: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Pto. Ebullición: 229°C
Pto. de inflamación: 103°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00051362
Núm. CAS: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %