(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1796-5G
C1796-1G
TCIAC1796-5GEA
60
EUR
TCIAC1796-5G
TCIAC1796-1G
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Pto. de inflamación: 53°C |
Número MDL:
MFCD00273365 Núm. CAS: 60456-22-6 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -46.0 deg (neat) |