cis-1,4-Cyclohexanediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-1,4-Diaminocyclohexane, cis-Cyclohexane-1,4-diamine
C1798-25G C1798-5G
TCIAC1798-25GEA 518 EUR
TCIAC1798-25G TCIAC1798-5G
cis-1,4-Cyclohexanediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
cis-1,4-Cyclohexanediamine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD08276323
Núm. CAS: 15827-56-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %