kappa-Carrageenan
Proveedor: TCI
Sinónimos: Irish moss
C1804-25G C1804-500G
TCIAC1804-25GEA 19 EUR
TCIAC1804-25G TCIAC1804-500G
kappa-Carrageenan
kappa-Carrageenan
Formula: C₁₂H₁₇O₁₃S
Número MDL: MFCD00151514
Núm. CAS: 11114-20-8
EINECS: 234-350-2
Índice Merck: 14,01864
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Drying loss max. 12.0 %
Viscosity 10.0 to 25.0 m Pa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Ash Content max. 40.0 %