Iota carrageenan
Proveedor: TCI
C1805-25G C1805-500G
TCIAC1805-25GEA 16 EUR
TCIAC1805-25G TCIAC1805-500G
Iota carrageenan
Iota carrageenan
Número MDL: MFCD00151512
Núm. CAS: 9062-07-1
EINECS: 232-949-3
Índice Merck: 14,01858
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Drying loss max. 12.0 %
Viscosity 5.0 to 20.0 m Pa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Ash Content max. 40.0 %