3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1810-25G C1810-5G
TCIAC1810-25GEA 235 EUR
TCIAC1810-25G TCIAC1810-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formula: C₄H₃ClO₃
Número MDL: MFCD00134273
Núm. CAS: 4971-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %