1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1857-1G
C1857-5G
TCIAC1857-1GEA
42
EUR
TCIAC1857-1G
TCIAC1857-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formula:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si MW: 440,71 g/mol Pto. Ebullición: 80°C Pto. de inflamación: 52°C |
Número MDL:
MFCD00042359 Núm. CAS: 102488-47-1 UN: 2986 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...