4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1858-25G C1858-5G
TCIAC1858-25GEA 228 EUR
TCIAC1858-25G TCIAC1858-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (por GC)
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃ClO₃
Pto. Ebullición: 123°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005383
Núm. CAS: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %