4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 223 EUR
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (por GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formula: C₅H₅ClO₃
MW: 148,55 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 129°C
Número MDL: MFCD07787494
Núm. CAS: 80841-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %