Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1896-1G C1896-5G
TCIAC1896-1GEA 16 EUR
TCIAC1896-1G TCIAC1896-5G
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Número MDL: MFCD00155390
Núm. CAS: 4684-94-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C