O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1926-25G C1926-5G
TCIAC1926-25GEA 66 EUR
TCIAC1926-25G TCIAC1926-5G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formula: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O
Número MDL: MFCD04973270
Núm. CAS: 330641-16-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d796593be307b58c25e883da327b9700c2886f&vid=572a3fe170641f5a954dcebfa3a39bbfaa8db22c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 19.3 to 19.9 %