Coenzyme Q10 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C1971-1G C1971-100MG
TCIAC1971-1GEA 99 EUR
TCIAC1971-1G TCIAC1971-100MG
Coenzyme Q10 ≥98.0% (by HPLC)
Coenzyme Q10
Formula: C₅₉H₉₀O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042919
Núm. CAS: 303-98-0
EINECS: 206-147-9
Índice Merck: 14,09843
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C