2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C1974-25G C1974-5G
TCIAC1974-25GEA 429 EUR
TCIAC1974-25G TCIAC1974-5G
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
2-Cyanoethyl acrylate
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 124°C
Número MDL: MFCD00013823
Núm. CAS: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %