O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C1988-1G C1988-5G
TCIAC1988-1GEA 16 EUR
TCIAC1988-1G TCIAC1988-5G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Número MDL: MFCD12031645
Núm. CAS: 330645-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27e2926927906831b1a03d342f5cf3cb14cc6eb&vid=dd6408cd09905a62885ffb6e3c3792a30f4ead31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%