Cytarabine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cytosine beta-D-Arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Arabinocytidine, Ara-C, 4-Amino-1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, Cytosine arabinoside, 4-Amino-1-beta-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone
C2035-5G C2035-1G
TCIAC2035-5GEA 102 EUR
TCIAC2035-5G TCIAC2035-1G
Cytarabine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cytarabine
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Pto. de fusión: 214°C
Número MDL: MFCD00066487
Núm. CAS: 147-94-4
EINECS: 205-705-9
Índice Merck: 14,02784
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +155.0 to +162.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency