trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C2036-1G
C2036-25G
C2036-5G
TCIAC2036-1GEA
56
EUR
TCIAC2036-1G
TCIAC2036-25G
TCIAC2036-5G
trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₉NO₄ |
Número MDL:
MFCD01550737 Núm. CAS: 34771-04-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |