Carboplatin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
C2043-1G C2043-100MG
TCIAC2043-1GEA 312 EUR
TCIAC2043-1G TCIAC2043-100MG
Carboplatin ≥98.0% (by HPLC)
Carboplatin
Formula: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
Número MDL: MFCD00070464
Núm. CAS: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Índice Merck: 14,01822
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%