Captan ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2059-25G
C2059-5G
TCIAC2059-25GEA
149
EUR
TCIAC2059-25G
TCIAC2059-5G
Captan ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Captan
Formula:
C₉H₈Cl₃NO₂S |
Número MDL:
MFCD00041811 Núm. CAS: 133-06-2 EINECS: 205-087-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,01772 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |