(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cis,cis-cyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid, (1α,3α,5α)-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
C2063-25G C2063-5G
TCIAC2063-25GEA 263 EUR
TCIAC2063-25G TCIAC2063-5G
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(1alpha,3alpha,5alpha)-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₆
Número MDL: MFCD00075294
Núm. CAS: 16526-68-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 221.0 deg-C