4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2082-25G C2082-5G
TCIAC2082-25GEA 179 EUR
TCIAC2082-25G TCIAC2082-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (por GC)
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Número MDL: MFCD09038510
Núm. CAS: 70291-67-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C