4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Chlorophenyl)pivalamide, 4-Chloro-N-pivaloylaniline, N-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropionamide
C2099-25G C2099-250G
TCIAC2099-25GEA 51 EUR
TCIAC2099-25G TCIAC2099-250G
4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (por GC)
4'-Chloropivaloanilide
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Número MDL: MFCD01571825
Núm. CAS: 65854-91-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C