3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
C2105-25G C2105-500G
TCIAC2105-25GEA 16 EUR
TCIAC2105-25G TCIAC2105-500G
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (por GC) estabilizado
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₁ClO₃
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 138°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040686
Núm. CAS: 13159-52-9
EINECS: 236-097-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %