5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2113-25G C2113-5G
TCIAC2113-25GEA 95 EUR
TCIAC2113-25G TCIAC2113-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (por GC)
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formula: C5H2ClF2N
MW: 149,5259 g/mol
Número MDL: MFCD04039314
Núm. CAS: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %