Carbon nanotube multi-walled, Longitud: 5-15 µm, Ø 10-20 nm
Proveedor: TCI
Atención
C2150-5G C2150-1G
TCIAC2150-5GEA 260 EUR
TCIAC2150-5G TCIAC2150-1G
Carbon nanotube multi-walled, Longitud: 5-15 µm, Ø 10-20 nm
Carbon nanotube
Formula: C
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 308068-56-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 97 %
Diameter 10 to 20 nm
Length 5 to 15 micro_m