Carbon nanotube multi-walled, Length: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
CNT
C2156-5G
C2156-1G
TCIAC2156-5GEA
216
EUR
TCIAC2156-5G
TCIAC2156-1G
Carbon nanotube multi-walled, Length: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Carbon nanotube
Formula:
C MW: 12,011 g/mol |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 308068-56-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Black powder to crystal |
Purity (TPO Method) | min. 97 % |
Diameter | 40 to 60 nm |
Length | 5 to 15 micro_m |