Carbon nanotube multi-walled, Length: 5 µm, Ø 60-100 nm
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: CNT
C2158-5G C2158-1G
TCIAC2158-5GEA 205 EUR
TCIAC2158-5G TCIAC2158-1G
Carbon nanotube multi-walled, Length: 5 µm, Ø 60-100 nm
Carbon nanotube
Formula: C
MW: 12,011 g/mol
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 308068-56-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 95 %
Diameter 60 to 100 nm
Length min. 5 micro_m