Cesio carbonato 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
C2160-25G C2160-100G
TCIAC2160-25GEA 35 EUR
TCIAC2160-25G TCIAC2160-100G
Cesio carbonato 98,0 Titrimetric
Carbonato de cesio
Formula: Cs₂CO₃
MW: 325.82 g/mol
Pto. de fusión: 610
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 14,02010
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %