1-Cbz-piperazine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2178-25G
C2178-5G
TCIAC2178-25GEA
278
EUR
TCIAC2178-25G
TCIAC2178-5G
1-Cbz-piperazine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1-Cbz-piperazine
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 161°C |
Número MDL:
MFCD00274317 Núm. CAS: 31166-44-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |