3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Timolol Related Compound F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
C2189-25G C2189-5G
TCIAC2189-25GEA 124 EUR
TCIAC2189-25G TCIAC2189-5G
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
Formula: C₆H₈ClN₃OS
Número MDL: MFCD00274160
Núm. CAS: 30165-96-9
EINECS: 250-077-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C