1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclohexane-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
C2198-25G C2198-5G
TCIAC2198-25GEA 364 EUR
TCIAC2198-25G TCIAC2198-5G
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₈
MW: 260,20 g/mol
Pto. de fusión: 271°C
Número MDL: MFCD00435556
Núm. CAS: 15383-49-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %