(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-Chloropurine riboside
C2206-1G
C2206-5G
TCIAC2206-1GEA
48
EUR
TCIAC2206-1G
TCIAC2206-5G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Formula:
C₁₀H₁₁ClN₄O₄ MW: 286.67 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005738 Núm. CAS: 5399-87-1 EINECS: 226-438-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -42.0 to -48.0 deg (C=0.8, H2O) |