2,2'-O-Cyclouridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-O-Anhydro-(1-beta-D-arabinofuranosyl)uracil, (2R,3R,3aS,9aR)-3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2,3,3a,9a-tetrahydro-6H-furo[2',3':4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-6-one, 2,2'-Anhydrouridine
C2208-25G C2208-5G
TCIAC2208-25GEA 76 EUR
TCIAC2208-25G TCIAC2208-5G
2,2'-O-Cyclouridine ≥98.0% (por GC)
2,2'-O-Cyclouridine
Formula: C₉H₁₀N₂O₅
MW: 226,19 g/mol
Pto. de fusión: 244°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004945
Núm. CAS: 3736-77-4
EINECS: 223-107-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -23.0 deg (C=4, H2O)