Clarithromycin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
C2220-1G
C2220-25G
C2220-5G
TCIAC2220-1GEA
42
EUR
TCIAC2220-1G
TCIAC2220-25G
TCIAC2220-5G
Clarithromycin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Clarithromycin
Formula:
C₃₈H₆₉NO₁₃ MW: 747.96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00865140 Núm. CAS: 81103-11-9 Índice Merck: 14,02339 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 222.0 to 227.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -87.0 to -97.0 deg (C=1, CHCl3) |