Ceftazidime (contains ca. 10% Na2CO3)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2-carboxypropan-2-yl)oxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, CAZ, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2-carboxypropan-2-yl)oxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate (contains ca. 10% Na2CO3)
C2225-25G C2225-5G
TCIAC2225-25GEA 207 EUR
TCIAC2225-25G TCIAC2225-5G
Ceftazidime (contains ca. 10% Na2CO3)
Ceftazidime
Formula: C₂₂H₂₂N₆O₇S₂
MW: 546,57 g/mol
Número MDL: MFCD00072034
Núm. CAS: 72558-82-8
EINECS: 276-715-9
Índice Merck: 14,01946
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=0.5, pH6.0 Phosphate Buffer)
Drying loss max. 14.0 %
Ignition residue (Sulfate) 10.0 to 15.0 %