2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2228-1G C2228-5G
TCIAC2228-1GEA 35 EUR
TCIAC2228-1G TCIAC2228-5G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formula: C₁₅H₃₂N₃OP
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012213
Núm. CAS: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %