2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzenesulphonic Acid 2-Chloroethyl Ester
C2230-25G C2230-5G
TCIAC2230-25GEA 323 EUR
TCIAC2230-25G TCIAC2230-5G
2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl benzenesulphonate
Formula: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Pto. Ebullición: 188°C
Núm. CAS: 16670-48-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %