trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2234-25G
C2234-5G
TCIAC2234-25GEA
152
EUR
TCIAC2234-25G
TCIAC2234-5G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 164°C |
Número MDL:
MFCD00066360 Núm. CAS: 3236-48-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |