2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole
C2240-25G C2240-5G
TCIAC2240-25GEA 154 EUR
TCIAC2240-25G TCIAC2240-5G
2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole
Formula: C₂₁H₁₅ClN₂
MW: 330,82 g/mol
Número MDL: MFCD00030328
Núm. CAS: 1707-67-1
EINECS: 216-951-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C