Gimeracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
C2243-1G C2243-5G
TCIAC2243-1GEA 71 EUR
TCIAC2243-1G TCIAC2243-5G
Gimeracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Gimeracil
Formula: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD08458352
Núm. CAS: 103766-25-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %