Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2253-100MG C2253-500MG
TCIAC2253-100MGEA 142 EUR
TCIAC2253-100MG TCIAC2253-500MG
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013287
Núm. CAS: 12279-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %