Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C2256-25G
C2256-5G
TCIAC2256-25GEA
206
EUR
TCIAC2256-25G
TCIAC2256-5G
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Clindamycin hydrochloride monohydrate
Formula:
C₁₈H₃₃ClN₂O₅S Pto. de fusión: 143°C |
Número MDL:
MFCD06411091 Núm. CAS: 58207-19-5 Índice Merck: 14,02356 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +140 to +147 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance) |
Water | 3.0 to 6.0 % |